Learn More
Honeywell™ Recarga de tapón de un solo uso Max LS-400
Click to view available options
Naranja, 200 pares/paq.
Descripción
- Espuma suave para una comodidad y un rendimiento mayores
- Diseño en forma de campana para la máxima comodidad dentro de la oreja sin salirse del canal auditivo, más fácil de insertar.
- Su superficie lisa y repelente a la suciedad evita que la suciedad u otras sustancias se acumulen en la piel o entren en el canal auditivo.
- Perfectos para trabajadores que necesiten bloquear ruidos fuertes y requieran la mejor protección y la mayor comodidad disponibles en unos tapones para los oídos.
- Los tapones para los oídos de poliuretano más usados de Europa
- Rendimiento superior de bloqueo de ruido en tapones de un solo uso
- La forma contorneada mejorada es más fácil de insertar y se mantiene dentro, lo que aporta una comodidad duradera.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Naranja |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría EC PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: Declaración CE 1219: 04.03.66 |
Pares por paquete | 200 pares/paq. |
Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 37 dB |
Plug Shape | Bell |
Tipo de producto | Tapón para los oídos de un solo uso, recarga de dispensador |
Desechables | Sí |
Material | Poliuretano |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Honeywell™ Recarga de tapón de un solo uso Max LS-400 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido