Learn More
Axygen™ Microtubos con tapa a presión de 1.5 ml Maxyclear
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación. Los microtubos con tapón a presión de 1.5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa. Disponibles en una amplia variedad de colores. Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Marca: Axygen™ MCT-150-O
Descripción
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación.Los microtubos con tapón a presión de 1,5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa.Disponibles en una amplia variedad de colores.Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
- El polipropileno MaxyClear proporciona una excelente visibilidad y está disponible en una amplia variedad de colores
- El tapón a presión garantiza que el sellado se mantenga cerrado de forma eficaz durante la centrifugación o la ebullición
- Puerto de perforación de 0.28 mm en el centro del tapón que permite un fácil acceso a la muestra mediante la aguja de la jeringa
- Superficies de tapón esmeriladas para el etiquetado y paneles mate a los lados para la escritura
- Puede resistir hasta 20,000 RCF
- A prueba de ebullición y completamente esterilizables en autoclave
- Disponibles en una amplia variedad de opciones para satisfacer las necesidades de distintas aplicaciones:
- Opción Maxymum Recovery™ que proporciona una precisión excelente y evita los desperdicios de muestras valiosas
- Tubos estériles y transparentes disponibles para aplicaciones que requieren esterilidad
- Disponibles en una amplia gama de colores o envases diferentes para su compatibilidad con la codificación por colores
Certifications
Certificados como seguros para ADNasa, ARNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Especificaciones
Tapón a presión | |
Polipropileno | |
1.5 ml | |
Polipropileno | |
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja | |
20000 xg |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Sí | |
Naranja | |
0.1 ml | |
No estéril | |
De 0.1 a 1.5 ml |