Learn More
Pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™
Fabricadas con vidrio sodocálcico con chorros mecanizados para reducir las roturas y cumplen con ISO 648 y DIN 12690. Las pipetas de vidrio de clase B de una marca MBL™ incluyen marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química. Calibradas para administración.
Marca: MBL PRA704B
19.76 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 648 y DIN 12690
- Calibrado para el suministro
- Fabricado con vidrio sódico-cálcico con chorros mecanizados para reducir roturas
- Marcas en tinción ámbar permanente que se difunde por la superficie del vidrio para ofrecer mayor resistencia química
Especificaciones
Para el suministro | |
B | |
Sí | |
5/Paq. | |
Blanco | |
Pipeta con perilla |
ISO 648, DIN 12690 | |
Vidrio sodocálcico | |
Ámbar | |
±0,03 ml | |
5 ml |