Learn More
Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de vidrio
Fabricado con vidrio de borosilicato. La bureta de clase B de vidrio de borosilicato MBL Volumetrics™ con llave de vidrio cumple con las normas ISO 385. Llaves de repuesto intercambiables disponibles en caso de pérdida o daño. Las graduaciones en esmalte azul proporcionan una fácil evaluación del volumen.
Marca: MBL BRB050P
30.64 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Calibre de llave de 1,5 mm
- Las llaves de recambio están disponibles en caso de pérdida o daños: las llaves son totalmente intercambiables
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
750 mm | |
Vidrio | |
Bureta volumétrica | |
ISO 385 |
820 mm | |
0,2 ml | |
Azul | |
±0,05 ml | |
Clase B |