Learn More
Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de vidrio
Fabricado con vidrio de borosilicato. La bureta de clase B de vidrio de borosilicato MBL Volumetrics™ con llave de vidrio cumple con las normas ISO 385. Llaves de repuesto intercambiables disponibles en caso de pérdida o daño. Las graduaciones en esmalte azul proporcionan una fácil evaluación del volumen.
32.50€ - 42.80€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Báscula | Azul |
Material de la llave de paso | Vidrio |
Tipo | Bureta volumétrica |
Class | Clase B |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12411567
|
MBL
BRB060P |
100 ml | 870 mm | 0,2 ml |
42.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12491557
|
MBL
BRB056P |
25 ml | 620 mm | 0,1 ml |
42.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12481557
|
MBL
BRB050P |
10 ml | 820 mm | 0,2 ml |
33.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12401567
|
MBL
BRB058P |
50 ml | 820 mm | 0,1 ml |
32.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Cumple con ISO 385
- Calibre de llave de 1.5 mm
- Hay disponibles llaves de repuesto en caso de pérdidas o daños: las llaves son totalmente intercambiables
- Graduaciones en esmalte azul de fácil lectura
- Fabricado con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Vidrio | |
Clase B |
Azul | |
Bureta volumétrica | |
ISO 385 |