Learn More
Bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de PTFE
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. La bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio de borosilicato MBL Volumetrics™ con llave de PTFE proporciona un control de goteo preciso, no hace uso de soluciones cáusticas y no requiere lubricación.
Marca: MBL BRB402
59.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE: no requiere lubricación: sin atascos con soluciones cáusticas: proporciona control preciso por gotas: calibre de llave de 3,0 mm
- Graduaciones en tinción ámbar permanente que se funde en el vidrio y es especialmente resistente a soluciones de lavado agresivas
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
10 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Ámbar | |
±0,05 ml | |
Clase B |
462 mm | |
0,1 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Bureta Rotaflo | |
ISO 385 |