Learn More
Bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de PTFE
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. La bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio de borosilicato MBL Volumetrics™ con llave de PTFE proporciona un control de goteo preciso, no hace uso de soluciones cáusticas y no requiere lubricación.
62.75€ - 84.80€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Báscula | Ámbar |
Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tipo | Bureta Rotaflo |
Class | Clase B |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Graduaciones | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12106220
|
MBL
BRB408 |
100 ml | 897 mm | 0,2 ml | ±0,2 ml |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12186210
|
MBL
BRB402 |
10 ml | 462 mm | 0,1 ml | ±0,05 ml |
62.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12196210
|
MBL
BRB404 |
25 ml | 647 mm | 0,1 ml | ±0,1 ml |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11382005
|
MBL
BRB406 |
50 ml | 857 mm | 0,1 ml | ±0,1 ml |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Cumple con ISO 385
- Con llave de paso GP Rotaflo™ que tiene una llave de PTFE - No requiere lubricación - No hace uso de soluciones cáusticas - Proporciona un control de goteo preciso - Calibre de llave de 3.0 mm
- Graduaciones en tinta ámbar permanente que se fusiona con el vidrio y que es especialmente resistente a soluciones de limpieza agresivas
- Fabricada con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Clase B |
Ámbar | |
Bureta Rotaflo | |
ISO 385 |