missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCT1/SLC16A1 Antibody (882616) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB8275X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MCT1/SLC16A1 Monoclonal antibody specifically detects MCT1/SLC16A1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
MCT1/SLC16A1 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 532 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry, CyTOF | |
882616 | |
Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
FLJ36745, HHF7, MCT, MCT 1, MCT1MGC44475, member 1, monocarboxylate transporter 1, Solute carrier family 16 member 1, solute carrier family 16, member 1 (monocarboxylic acid transporter 1) | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human MCT1/SLC16A1, Met1-Val500, Accession # P53985 | |
0.1 mL | |
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
6566 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2a |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
MCT1/SLC16A1 Antibody (882616) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Alexa Fluor 532
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido