Learn More
Novus Biologicals™ MDH1 Protein
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
403.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Concentración | 1.0mg/mL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, SDS-PAGE |
Formulación | In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
ID de gen (Entrez) | 4190 |
Peso molecular | 37.4kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18273155
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.1MG |
0.1 mg |
403.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18295344
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.5MG |
0.5 mg |
1025.00€
0.50 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
A bioactive recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human MDH1 The Recombinant Human MDH1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MDH1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.Especificaciones
1.0mg/mL | |
In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol | |
37.4kDa | |
Human | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
MDH1 | |
Recombinant |
ELISA, SDS-PAGE | |
4190 | |
Protein | |
MSEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIGNGSVF GKDQPIILVL LDITPMMGVL DGVLMELQDC ALPLLKDVIATDKEDVAFKD LDVAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKSVKVIVVG NPANTNCLTA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKAQIALK LGVTANDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV KLQGKEVGVY EALKDDSWLK GEFVTTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPEGEFVSMG VISDGNSYGV PDDLLYSFPV VIKNKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKESAFEF LSSALEHHHH HH | |
RUO | |
Unconjugated | |
>95% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ MDH1 Protein