Learn More
Novus Biologicals™ MDH1 Protein
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-45315-0.1MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A bioactive recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human MDH1 The Recombinant Human MDH1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MDH1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
Especificaciones
1.0mg/mL | |
In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol | |
37.4kDa | |
0.1 mg | |
MSEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIGNGSVF GKDQPIILVL LDITPMMGVL DGVLMELQDC ALPLLKDVIATDKEDVAFKD LDVAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKSVKVIVVG NPANTNCLTA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKAQIALK LGVTANDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV KLQGKEVGVY EALKDDSWLK GEFVTTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPEGEFVSMG VISDGNSYGV PDDLLYSFPV VIKNKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKESAFEF LSSALEHHHH HH | |
RUO | |
Unconjugated | |
>95% |
ELISA, SDS-PAGE | |
4190 | |
Protein | |
Human | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
MDH1 | |
Recombinant |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Novus Biologicals™ MDH1 Protein > 0.1mg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido