Learn More
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Gibco™ PHG0311
269.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10533084
  • 290.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Carrier-Free Reconstitution: Centrifuge the vial briefly before opening to bring the contents to the bottom. Reconstitute the lyophilized protein in sterile, PBS buffer to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Make any further dilutions of the reconstituted protein in low endotoxin medium, or a buffered solution containing a carrier protein such as heat inactivated FCS or tissue culture grade BSA Storage: Store the lyophilized protein at 2°C to 8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤-20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
EGF (Epidermal growth factor) exerts its actions by binding to the EGF Receptor, a 170 kDa protein kinase. Activation of EGFR initiates diverse cellular pathways in response to toxic environmental stimuli, or to EGF binding to the receptor, the EGFR forms homo- or heterodimers with other family members. Each dimeric receptor complex initiates a distinct signaling pathway by recruiting different Src homology 2 (SH2) containing effector proteins. EGF is far and wide expressed in kidney, cerebrum, prostrate and salivary glands. EGF acts as a potent mitogenic factor and the phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 that activates complex downstream signaling cascades. EGF activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STAT modules. Research studies suggest the protein may also play important role in activating the NF-kappa-B signaling cascade. Defects in the EGGF gene are the cause of hypomagnesemia type 4 and dysregulation has been associated with the growth and progression of certain cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2970789 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberPHG0311
Número de lote2475286 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311
Número de lote2489603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311
Número de lote2524683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311
Número de lote2567201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
Título del producto
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein > 100 μg; Unlabeled