Learn More
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Gibco™ PHG0311L
261.25 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10125414
  • 281.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Carrier-Free
EGF (Epidermal growth factor) exerts its actions by binding to the EGF Receptor, a 170 kDa protein kinase. Activation of EGFR initiates diverse cellular pathways in response to toxic environmental stimuli, or to EGF binding to the receptor, the EGFR forms homo- or heterodimers with other family members. Each dimeric receptor complex initiates a distinct signaling pathway by recruiting different Src homology 2 (SH2) containing effector proteins. EGF is far and wide expressed in kidney, cerebrum, prostrate and salivary glands. EGF acts as a potent mitogenic factor and the phosphorylated receptor recruits adapter proteins like GRB2 that activates complex downstream signaling cascades. EGF activates at least 4 major downstream signaling cascades including the RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC and STAT modules. Research studies suggest the protein may also play important role in activating the NF-kappa-B signaling cascade. Defects in the EGGF gene are the cause of hypomagnesemia type 4 and dysregulation has been associated with the growth and progression of certain cancers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3004361 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberPHG0311L
Número de lote2407906A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311L
Número de lote2509768 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311L
Número de lote2614751 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberPHG0311L
Número de lote1774191B Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog NumberPHG0311L
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.
    Promo Code: 25977
    Expires2025-05-31
    Days
    57
    Hours
    16
    Minutes
    39
    Seconds
    55
Título del producto
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein > 100 μg; Unlabeled