Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz de medición de clase A Hirschmann™ con reglamento de preenvasado está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
Marca: Hirschmann™ 2950191
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clase A
- Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
- Certificado de conformidad
- Graduación azul
- No esmerilado, con borde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
- Calibrado para IN
Especificaciones
700 ml | |
1 ml | |
Sí |
De 690 a 710 ml | |
290 mm | |
A |