Learn More
Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation
Achieve precise standard solutions. Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation is standardized to contain or to deliver a definite amount of liquid. Flask has blue graduations.
132.00€ - 220.00€
Código de producto | Marca | Intervalo de graduación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de graduación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11893212
|
Hirschmann™
2950188 |
323-337 ml |
200.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11823212
|
Hirschmann™
2950165 |
De 18 a 22 ml |
152.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11833212
|
Hirschmann™
2950170 |
De 23 a 27 ml |
152.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11892582
|
Hirschmann™
2950175 |
De 47 a 53 ml |
162.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11873212
|
Hirschmann™
2950186 |
De 245 a 255 ml |
186.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11803222
|
Hirschmann™
2950189 |
De 343 a 357 ml |
200.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11813222
|
Hirschmann™
2950190 |
De 490 a 510 ml |
220.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10421961
|
Hirschmann™
2950191 |
De 690 a 710 ml |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Class A
- Pursuant to the rules of the pre-packing regulation
- Certified conformity
- Blue graduation
- Non-ground, rimmed
- Printed scale on the neck for simple and rapid identification of deviation of actual value from normal value
- Calibrated for IN
Especificaciones
Sí | |
A |