Learn More
Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation
Achieve precise standard solutions. Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation is standardized to contain or to deliver a definite amount of liquid. Flask has blue graduations.
Marca: Hirschmann™ 2950188
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Clase A
- Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
- Certificado de conformidad
- Graduación azul
- No esmerilado, con borde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
- Calibrado para IN
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
0,5 ml | |
±0,15 ml | |
2/paquete | |
Esmalte de color azul | |
No | |
No estéril | |
Redondo |
323-337 ml | |
260 mm | |
Borde | |
±0,15 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
A |