Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz de medición de clase A Hirschmann™ con reglamento de preenvasado está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
Marca: Hirschmann™ 2950189
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clase A
- Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
- Certificado de conformidad
- Graduación azul
- No esmerilado, con borde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
- Calibrado para IN
Especificaciones
375 ml | |
0,5 ml | |
Sí |
De 343 a 357 ml | |
260 mm | |
A |