Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz de medición de clase A Hirschmann™ con reglamento de preenvasado está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
Marca:  Hirschmann™ 2950184
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11692229
  • 210.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Clase A
  • Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Certificado de conformidad
  • Graduación azul
  • No esmerilado, con borde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
  • Calibrado para IN
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
0.5 mL
±0,15 ml
2/Pack
Esmalte de color azul
Reusable
No estéril
Round
368-382 mL
260 mm
Rim
± 0.15 mL
Autoclavable
Sí
A