Learn More
Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene
Obtain precise standard dilutions. Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene is calibrated to contain a precise volume at a specific temperature. Flasks are used for precise dilutions and prepare standard solutions
Marca:  Hirschmann™ 7560181
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13108069
  • 114.00€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Class B
  • PMP(TPX)
  • Individual ring mark adjustment
  • Standard ground and PP stopper
  • Clear
  • DIN EN ISO 1045
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
180 mm
0.2%
PMP
NS 14/23
A