Learn More
Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene
Obtain precise standard dilutions. Hirschmann™ Measuring Flask with Class B Polymethylpentene is calibrated to contain a precise volume at a specific temperature. Flasks are used for precise dilutions and prepare standard solutions
84.30€ - 118.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13118069
|
Hirschmann™
7560186 |
250 mL |
118.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13108069
|
Hirschmann™
7560181 |
100 mL |
114.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13188059
|
Hirschmann™
7560170 |
25 mL |
84.30€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Class B
- PMP(TPX)
- Individual ring mark adjustment
- Standard ground and PP stopper
- Clear
- DIN EN ISO 1045
Especificaciones
PMP | |
A |