Learn More
DWK Life Sciences Pipeta graduada, en vidrio cal-soda, clase AS, tipo 3, color de difusión en color marrón, vaciado total, punto cero arriba, con divisiones anulares en marcas principales y extremo para tapón de algodón, con certificación de conformidad y certificado de lote
Las pipetas graduadas permiten tomar diferentes volúmenes de líquido y transferirlos en porciones iguales o incluso en porciones de diferentes cantidades.
Marca:  DWK Life Sciences 243453401
245.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.40800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15251969
  • 258.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las pipetas se utilizan para la medición y decantación precisas de líquidos. Las pipetas graduadas permiten absorber y dispensar diferentes cantidades de líquido de tamaños iguales o diferentes. En el drenaje (Ex) se realiza el ajuste para la temperatura de referencia de +20 °C. Las tolerancias para el contenido de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los límites de error de las normas alemanas de pesos y medidas, así como ISO y DIN. Las pipetas están fabricadas con vidrio sódico-cálcico y cumplen con la clase AS, tiempo de espera 15 segundos. La escala marrón se proporciona con la división del anillo del punto principal y la numeración se lleva a cabo de arriba a abajo. Las pipetas con un número de lote y clase de precisión AS se suministran con un certificado de lote. Este certificado documenta el valor medio obtenido de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y el día de expedición. Los certificados de lote también se pueden consultar en línea. El número de lote está compuesto por cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18.01.
  • La calibración se basa en el volumen de vertido (Ex) a una temperatura de referencia de +20 °C.
  • La descarga rápida reduce significativamente el tiempo de espera en comparación con Clase A
  • El soplado permite mantener y dispensar diferentes cantidades de líquidos en porciones del mismo tamaño
  • Numeración de arriba hacia abajo (cero en la parte superior)
  • Impresión ámbar cocida de alta resistencia
  • Con graduaciones de anillo circulares
  • Con tapón de algodón
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
  • Las tolerancias de contenido de volumen se ajustan a la clase de precisión AS
Especificaciones
Especificaciones
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; absorción y entrega de cantidades parciales de líquidos definidas
± 0,1 ml
25 ml
Vidrio sodocálcico
12/paq.
Blanco
450 mm