Learn More
DWK Life Sciences Pipeta graduada, en vidrio cal-soda, clase AS, tipo 3, color de difusión en color marrón, vaciado total, punto cero arriba, con divisiones anulares en marcas principales y extremo para tapón de algodón, con certificación de conformidad y certificado de lote
Las pipetas graduadas permiten tomar diferentes volúmenes de líquido y transferirlos en porciones iguales o incluso en porciones de diferentes cantidades.
97.85€ - 258.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Para utilizar con (aplicación) | Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; absorción y entrega de cantidades parciales de líquidos definidas |
Cantidad | 12/paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15211969
|
DWK Life Sciences
243451109 |
1 ml |
106.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15221969
|
DWK Life Sciences
243451709 |
2 ml |
106.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15241969
|
DWK Life Sciences
243452902 |
10 ml |
126.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15251969
|
DWK Life Sciences
243453401 |
25 ml |
258.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15231969
|
DWK Life Sciences
243452302 |
5 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Las pipetas se utilizan para medir con precisión y transferir líquidos. Pipetas graduadas permiten tomar diferentes volúmenes de líquido y expulsarlo posteriormente en porciones iguales o incluso en porciones de diferentes cantidades. Están calibradas a una temperatura de referencia de + 20 °C por vertido (Ex). Las tolerancias de volumen de las pipetas calibrables corresponden a los márgenes de error según el Reglamento de Calibración Alemán, así como ISO y DIN. Las pipetas están fabricadas en vidrio cal-soda y corresponden a la clase AS, tiempo de espera 15 segundos. La escala de color marrón es con divisiones anulares en marcas principales y la numeración es de arriba hacia abajo. Pipetas graduadas que disponen de la clase de precisión AS y de un número de lote, se entregan con un certificado de lote. En este certificado se documenta el valor promedio que resulta de la medición del lote en cuestión, la desviación estándar y la fecha de emisión. Los certificados de lote también están disponibles online. El número de lote consiste en cuatro dígitos. Los dos primeros números indican el año de producción, los dos números siguientes indican el lote, p. ej.: 18.01.- El calibrado se basa en el vaciado (Ex), a una temperatura de referencia de + 20 °C
- Un tiempo de espera significativamente más corto en comparación con la clase A debido al vaciado rápido
- El vaciado total permite absorber diferentes cantidades de líquido y dispensar el contenido completo
- Numeración de arriba hacia abajo (punto cero arriba)
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color marrón
- Con divisiones anulares en marcas principales
- Con extremo para tapón de algodón
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
- Las tolerancias de volumen cumplen la clase de precisión AS
Especificaciones
Sí | |
Vidrio sodocálcico | |
Medición y decantación exacta de líquidos; medición volumétrica; absorción y entrega de cantidades parciales de líquidos definidas | |
12/paq. |