Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
Marca: Liebherr™ LGPv 1420
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio, de alcance directo
- Escala de temperatura de – 9 a – 35 °C, exterior blanco, interior de acero inoxidable de grado 304, refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Puerta con bloqueo y cierre automático con apertura de 90°
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Congelador de laboratorio | |
De - 10 °C a - 26 °C | |
Gradiente a 4,3 °C | |
2 | |
60 kg | |
Directivas CE 2004/108/CE y 2006/95/CE | |
Digital, externo | |
Blanco | |
Automático | |
83 cm | |
216 cm | |
143 cm | |
Cubo de refrigeración inteligente | |
4,5 A | |
220 - 240 V/50 Hz | |
3248 kWh/a | |
253 kg |
1361 l | |
0,1 °C | |
Sólido | |
Acero con revestimiento blanco | |
0 | |
Alto | |
sí | |
Sistema de enfriamiento, puerta, asa, cerradura incorporada y ruedas | |
215 Al × 143 An × 83 F cm | |
65 cm | |
155 cm | |
123,6 cm | |
RS 485 | |
220/240 V | |
50 Hz | |
R290 | |
207 kg |