Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
9016.80€ - 17930.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Incluye | Sistema de enfriamiento, puerta, asa, cerradura incorporada y ruedas |
Altura (métrico) interior | 155 cm |
Tensión | 220/240 V |
Requisitos eléctricos | 220 - 240 V/50 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10638215
|
Liebherr™
LGPV 1420 |
1361 l |
17930.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15588229
|
Liebherr™
LGPV 8420 |
856 L |
9016.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12018311
|
Liebherr™
LGPV 6520 |
597 L |
9085.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio, de alcance directo
- Intervalo de temperatura de -9/-35 °C, exterior blanco, interior de acero inoxidable de grado 304, refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza.Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Puerta con bloqueo y cierre automático con apertura de 90°
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Blanco | |
155 cm | |
220 - 240 V/50 Hz |
Sistema de enfriamiento, puerta, asa, cerradura incorporada y ruedas | |
220/240 V | |
50 Hz |