Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
Brand: Liebherr™ LGPv 8420
Description
A range of purpose-built laboratory freezers, single and double door.- Data logging of temperature every two minutes
- Audible and visual door-open and hi-low temperature alarm
- Volt-free contact for connection to remote system
- Data transferable to external unit
- Steel freezer
- Steel SwingLine design door with interchangeable hinges
- Castors with arrestor at the front, fixed castors at the rear
- Fitted lock
- Electronic control system with clear type display
- Optical and acoustical warning signal
- External digital temperature display
Specifications
Congelador de laboratorio | |
–De 10 a – 35 °C | |
Blanco | |
Automática | |
85 cm | |
155 cm | |
62 cm | |
50 Hz, de 220 a 240 V | |
R290 | |
164 kg |
856 L | |
Digital externo | |
Sistema de enfriamiento, puerta, asa, cerradura incorporada, ruedas | |
215 H x 79 W x 98 D cm | |
215 cm | |
79 cm | |
De 220 a 240 V | |
50 Hz | |
197 kg |