Learn More
Liebherr™ Congelador de laboratorio MediLine con controlador electrónico Profi
Utilice estos congeladores para el almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores de laboratorio Liebherr™ MediLine incluyen controladores electrónicos Profi, estantes de rejilla con revestimiento de plástico y recipientes con interior cromado, de níquel y acero.
Marca: Liebherr™ LGPV 6520
6943.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21995" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Congelador vertical de laboratorio, de alcance directo
- Intervalo de temperatura de -9/-35 °C, exterior blanco, interior de acero inoxidable de grado 304, refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290
- Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza.Ruedas delanteras con freno.
- Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
- Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
- Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
- Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
- Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
- Puerta con bloqueo y cierre automático con apertura de 90°
- 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Congelador de laboratorio | |
-10°C a -35°C | |
Gradiente 2,9°C | |
1 | |
60 kg | |
Directivas CE 2004/108/CE y 2006/95/CE | |
Blanco | |
Sistema de refrigeración, puerta, tirador, cerradura empotrada, ruedas | |
65 cm | |
155 cm | |
53,3 cm | |
RS 485 | |
220/240 V | |
50 Hz | |
R 290 | |
133 kg |
597 L | |
0,1 °C | |
Sólido | |
Acero pintado de blanco | |
0 | |
Alto | |
Digital | |
83 cm | |
216 cm | |
70 cm | |
SmartCoolingHub | |
4,0 A | |
220 - 240 V 50 Hz | |
1715 kWh/a | |
160 kg |