Learn More
Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Tall Heavy-Duty Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
Marca:  Liebherr™ LKPv 6520
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10646875
  • 7430.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable a 304 grados y refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, refrigeración integral montada en la parte superior
  • Ruedas de 125 mm para facilitar la limpieza. Ruedas delanteras con freno.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Controlador alimentado por batería durante 72 horas en caso de fallo de alimentación
  • Relé del compresor de estado sólido para máxima fiabilidad y estabilidad de temperatura
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.,
  • Condensador de cable en tubo con filtro extraíble para mayor fiabilidad y bajo mantenimiento
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con 90 ° en posición de parada
  • 60 kg de carga en estante y puerto de acceso para sonda de temperatura externa
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio
De -2 °C a +16 °C
Gradiente a 1,8 °C
Sólido
4
Acero inoxidable
Entre 83 y 60 mm
Digital, externo
Blanca
Alarmas, registrador de datos y ruedas, cerradura de puerta y controlador electrónico
Cubo de refrigeración inteligente
2150 Al × 700 An × 830 F mm
65 cm
155 cm
53,3 cm
220/240 V
50 Hz
152 kg
597 l
0,1 °C
R290
0
60 kg
Acero con revestimiento blanco
Alto
Digital
Automático
RS 485
83 cm
216 cm
70 cm
2,0 A
220-240 V, 50 Hz, 370 W
657 kWh/a
126 kg