Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de talla media sin tapa
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil medio Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca:  Haldenwanger™ 79MF/4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12396497
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
90mL
48mm
Acristalado
60mm
Crisoles de porcelana de perfil medio
Certificados
Ver productos accesorios