Learn More
KD Scientific Tuerca/Ferula de Media Presion
El kit de tuerca/brida para llenado automático a media presión contiene una tuerca PEEK 1/16, 1/4-28 (3 unidades), una brida 1/16 (3 unidades) y un tubo de teflón (1,5 m/5 pies).
Marca: KD Scientific 788347
158.65 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Pieza de repuesto / accesorio para bombas de jeringa KD Scientific
- Compatible con los productos KD Legacy y Legato™
Especificaciones
Ninguno | |
Auto-fill Kit |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
16Hours
16Minutes
25Seconds
50New Offer Ahorre hasta un 92%