Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marca: BUCHI 51998
Includes: Cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100 piezas), tubos de punto de ebullición (10 piezas), capilar de ebullición (10 piezas), portamuestras, herramienta de limpieza, CD de demostración del monitor de punto de fusión, cubierta de protección, cable USB (2 m), manual de funcionamiento
Descripción
- Calibración a prueba de fallos con determinación automatizada y almacenamiento de los resultados de la calibración
- Para determinar automáticamente los puntos de fusión y ebullición
- Medición y regulación de temperatura muy precisas
- Reproducibilidad optimizada con embalaje homogéneo del capilar con el cargador de muestras M-569
- Control de casi cualquier tipo de muestra con la medición del punto de fusión, el punto de ebullición o el punto de fusión por deslizamiento.
- Doble comprobación de las muestras difíciles mediante la comparación de la medición manual y la automatizada
- Observación y reproducción de la transición de fase con pantalla a color y grabación de vídeo
- Software para PC incluido para una fácil gestión de métodos y resultados
- Cumple con los métodos de la farmacopea (europea, USP, japonesa)
- Procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
Compliance
Métodos de farmacopea (europea, USP, japonesa); procedimientos completos de IQ/OQ que incluyen compuestos certificados de calibración y comprobación para laboratorios GLP/GMP.
Especificaciones
Instrumento de punto de fusión automático | |
37 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 150 W | |
7,8 pulg. | |
Instrumento de punto de fusión, cargador de muestras M-569, juego de calibración M-565, tubos de punto de fusión (100), tubos de punto de ebullición (10), capilar de ebullición (10), soporte de muestras, herramienta de limpieza, CD de demonstración del monitor de punto de fusión, cubierta de protección, cable USB (2 m) | |
0,1 °C (temp.) | |
4,5 kg | |
19 cm |
14,5 pulg. | |
TFT | |
Determinación del punto de fusión, punto de ebullición y punto de fusión por deslizamiento | |
20 cm | |
M-565 | |
De 10 °C a 400 °C | |
7,4 pulg. |