Learn More
Gibco™ MEM α, suplemento GlutaMAX™, sin nucleósidos
MEM α, suplemento GlutaMAX™, sin nucleósidos
Marca: Gibco™ 32561094
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) α se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas. MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas. Ofrecemos una variedad de modificaciones de MEM α Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.El MEM α Gibco™ es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, B12, biotina y ácido ascórbico. El MEM α está disponible sin nucleósidos para su uso como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. MEM α Gibco™ con el suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar. Este producto está hecho con sales de Earle’.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El MEMα Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de MEM α Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
MEM α no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEM α requiere suplementación, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). MEM α utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Medio esencial mínimo α±, 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, piruvato sódico, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos | |
Líquido | |
GlutaMAX, Rojo fenol, Piruvato sódico | |
Cultivo de células de mamíferos | |
10 x 500 ml |
De 2 a 8 °C | |
1 X | |
Medio esencial mínimo α± | |
Sin ribonucleósidos, Sin desoxirribonucleósidos | |
7,0 - 7,4 |