Learn More
Thermo Scientific™ Agar membrana lactosa glucurónido (MLGA) (deshidratado)
Detecte, enumere y diferencie Escherichia coli y otros coliformes por filtración de membrana única con este medio selectivo y diferencial.
651.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 10 °C a 30 °C |
---|---|
Descripción | Agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) (deshidratado) |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Agar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10422083
|
Thermo Scientific™
CM1031B |
500 g |
651.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Detecte, enumere y diferencie Escherichia coli y otros coliformes por filtración de membrana única con el agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) Thermo Scientific ™ Oxoid™ (deshidratado). La presencia de laurilsulfato y lactosa con rojo fenol permite el aislamiento selectivo y la diferenciación de Escherichia coli y coliformes, respectivamente.
Las pruebas para Escherichia coli y coliformes proporcionan un método sensible para la detección de la contaminación fecal del agua potable. Se consideran los exámenes microbianos de rutina más importantes para evaluar la eficacia del tratamiento y la desinfección del agua y para vigilar la calidad del agua en distribución.1. El agar membrana lactosa glucurónido (MLGA) permite el análisis del agua mediante la filtración con una sola membrana.- Aísle coliformes de manera eficaz con MLGA utilizando un método de filtración de una sola membrana.
- El lauril sulfato selecciona coliformes inhibiendo los organismos grampositivos.
- Reducción de las pruebas de confirmación de E. coli debido a la especificidad de las reacciones en el medio.
- Fácil interpretación de los resultados de la prueba debido a la adición de BCIG cromogénico (5-bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-glucurónido), E. coli aparece como colonias verdes mientras que otras bacterias coliformes forman colonias amarillas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
De 10 °C a 30 °C | |
Agar glucurónido lactosa de membrana (MLGA) (deshidratado) | |
Polvo | |
Agar |