Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Termohigrómetros con registro de datos Memory-Loc™ con calibración
Proteja de forma segura la información recopilada. Los datos no se pueden sobrescribir ni modificar.
Marca:  Fisherbrand™ Traceable™ 6455FS
215.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
Código de producto. 16641323
  • 235.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
  • Almacene hasta 30 eventos de alarma únicos
  • Smart-Alarm™ con alarma visual/audible continúa alertando incluso si la unidad vuelve a condiciones que no sean alarmantes
  • Tasa de muestreo ajustable desde 1 minuto hasta 12 horas en incrementos de 1 minuto
Especificaciones
Especificaciones
Termohigrómetro con barómetro y calibración
1
±0,4°C
0,1% de humedad relativa
de 0 a 65°C
NIST
±3 % HR entre 5 y 75 %, de lo contrario ±5 % HR
Del 0 al 95%, sin condensación
0,1 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24163
    Expires2025-04-30
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Traceable™ Termohigrómetros con registro de datos Memory-Loc™ con calibración > Memoria: 819150 lecturas