Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
4XL
5X-Grande
Longitud (imperial):
41,7 in
42,5 in
43,3 in
44,1 in
44,9 in
45,7 in
46,5 in
47,2 in
48,0 in
Descripción
- Fabricado con 65/35 de polialgodón
- Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
- Cuello en punta estándar
- Cierre frontal
- Puños rectos
- Blanco
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Hombres |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Recto |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
N.º de bolsillos | 3 |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Tamaño : 744.3 kB
Fisherbrand reusable lab coats
Tamaño : 949.6 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliester/algodon para hombre >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido