Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Cubreobjetos cuadrados de microscopio fabricados con vidrio borosilicatado.
Marca: Epredia™ BB01800180A153MNZ0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cuadrada
- Grosor de 0,13 a 0,16 mm
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio de borosilicato | |
18 x 18 mm |
Cuadrada | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) | |
Equipos automatizados |