Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Cubreobjetos cuadrados de microscopio fabricados con vidrio borosilicatado.
19.55€ - 36.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos |
---|---|
Forma | Cuadrada |
Material | Vidrio de borosilicato |
Grosor (métrico) | N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |
Para utilizar con (equipo) | Equipos automatizados |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17254894
|
Epredia™
BB01800180A153MNZ0 |
18 x 18 mm |
19.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17294904
|
Epredia™
BB02400240A153MNZ0 |
24 x 24 mm |
36.10€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuadrada
- Grosor de 0,13 a 0,16 mm
Especificaciones
Cubreobjetos | |
Vidrio de borosilicato | |
Equipos automatizados |
Cuadrada | |
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm) |