Learn More
Epredia™ Cubreobjetos para microscopio Menzel™
Cubreobjetos cuadrados de microscopio fabricados con vidrio borosilicatado.
Marca:  Epredia™ BB02400240A153MNZ0
Detalles adicionales : Peso : 0.25650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17294904
  • 36.10€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuadrada
  • Grosor de 0,13 a 0,16 mm
Especificaciones
Especificaciones
Cubreobjetos
Vidrio de borosilicato
24 x 24 mm
Cuadrada
N.º 1 (de 0,13 a 0,16 mm)
Equipos automatizados