Learn More
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.77€ - 549.00€
CAS 14836-60-3
Fórmula molecular Hg2(NO3)2·2H2O
Número MDL MFCD00150812
Sinónimo Mercurous nitrate
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11407737
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11417737
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.30
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11497727
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16268.0B
1000 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Description
Description
Mercury(I) nitrate dihydrate is used in the preparation of other mercury(I) compounds. It acts as a reducing agent. It is involved in the preparation of mercury(II) nitrate by treating with dilute nitric acid as well as to get mercury on exposure to light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de mercurio(i) dihidrato se utiliza en la preparación de otros compuestos de mercurio(i). Actúa como agente reductor. Participa en la preparación del nitrato de mercurio(II) mediante el tratamiento con ácido nítrico diluido y para obtener mercurio por exposición a la luz.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con alcoholes, azufre y agentes reductores fuertes.
Specifications
Chemical Identifiers
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
Mercurous nitrate
Specifications
Mercury(I) nitrate dihydrate
14836-60-3
Hg2(NO3)2·2H2O
UN1627
Mercurous nitrate
561.22 (525.19 Anhydrous)
Odorless
4.79
70°C
Hg2(NO3)2·2H2O
MFCD00150812
14,5896
Slightly soluble in water.
98%
Light sensitive
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:NITRITO MERCUROSO
missing translation for 'einecsNumber' : 233-886-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8000000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrato de mercurio(I) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.