Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica Código de producto.: 10781804
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10781804
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10781804
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327765000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Punto de fusión >300.0°C
Color Naranja-amarillo a Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo, cristales o copos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0442902 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Número de loteA0442604 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Número de loteA0465753 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2024 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Número de loteA0457998 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2023 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Número de loteA0452534 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2023 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Nombre del producto
  • MES monohydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica >