Learn More
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals
76.38€ - 278.39€
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Clave InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10356860
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125600010
1 L Frasco de vidrio
76.38€
1 litro
10366860
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125600025
2.5 L Frasco de vidrio
97.18€
2.50 litro
11904821
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
125600100
10 L Tambor de plástico
278.39€
10 litros
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
141-79-7
98.14
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
4-metilpent-3-en-2-ona
C6H10O
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
8858
CC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Mesityl oxide
-53°C
129°C
Auténtico
C6H10O
1.4420 to 1.446
15,5978
mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
4-metilpent-3-en-2-ona
8858
98.14
Líquido, libre de materia suspendida
141-79-7
0.8540g/mL
28°C
90% alpha-Isomer (GC)
(CH3)2C=CHCOCH3
01,736
0.854
Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
CC(=CC(=O)C)C
98.14
0.64 mPa.s (20°C)
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-502-5
Recommended Storage : El producto puede oscurecerse durante el almacenamiento
Nombre del producto
  • Mesityl oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.