Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizadas, color gris con acabado mate
Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
Marca: Brady™ 174300
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
- El acabado gris claro y mate confiere a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie y de características
- Las etiquetas se han diseñado para soportar numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a distintas superficies
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-38-428 | |
None | |
Mate | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 etiquetas | |
-40°F to +248°F | |
0.0047 in. | |
1.9 x 4 in. | |
4 in | |
48.26 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
Gray | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +120 °C | |
0.122 mm | |
1.9 in. | |
101.6 mm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizadas, color gris con acabado mate > Gray Polyester Label Tape; Dimensions (LxW): 1.9 x 4 in.; For Use With (Equipment): M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter); Format: Die-cut; Height (Metric): 48.26 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido