Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizadas, color gris con acabado mate
Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
51.65€ - 595.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | Gray |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17818454
|
Brady™
174194 |
0.275 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 6.99 mm |
112.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17879224
|
Brady™
173420 |
0.275 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 6.99 mm |
104.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17868934
|
Brady™
173410 |
0.5 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 12.7 mm |
84.30€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17888854
|
Brady™
174433 |
0.5 x 1 in. | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | Die-cut | 12.7 mm |
595.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17858164
|
Brady™
174209 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 12.7 mm |
91.05€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17848444
|
Brady™
174258 |
0.5 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 12.7 mm |
106.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17898934
|
Brady™
173361 |
0.5 x 1.5 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 12.7 mm |
97.10€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17878324
|
Brady™
174457 |
1 x 2 in | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
362.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17851639
|
Brady™
173757 |
1 x 3 in | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 25.4 mm |
53.90€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17868774
|
Brady™
174576 |
1 x 3 in | M710, BMP71 | Die-cut | 25.4 mm |
56.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17889014
|
Brady™
173368 |
1.25 x 2.75 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 31.75 mm |
74.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828284
|
Brady™
174294 |
1.9 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 48.26 mm |
79.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17828104
|
Brady™
174300 |
1.9 x 4 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 48.26 mm |
91.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17819074
|
Brady™
173325 |
1.9 x 4 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 48.26 mm |
84.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17868994
|
Brady™
173382 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | Die-cut | 50.8 mm |
51.65€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17838394
|
Brady™
174230 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 50.8 mm |
55.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17818234
|
Brady™
174248 |
2.75 x 1.25 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Die-cut | 69.85 mm |
80.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17808334
|
Brady™
174361 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | Continua | 12.7 mm |
73.30€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
17879134
|
Brady™
173227 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 | Continua |
70.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- El acabado gris claro y mate confiere a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie y de características
- Las etiquetas se han diseñado para soportar numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a distintas superficies
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
Specifications
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gray | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
-40°F to +248°F | |
0.0047 in. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Mate | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +120 °C | |
0.122 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction