Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster metalizadas, color gris con acabado mate
Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
Brand:  Brady™ 173420
 View more versions of this product
Product Code. 17879224
  • 104.00€ / paquete de 750
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Las etiquetas de poliéster metalizado (B-428) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
  • El acabado gris claro y mate confiere a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie y de características
  • Las etiquetas se han diseñado para soportar numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a distintas superficies
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
M7-15-428
None
Mate
Polyester
Thermal Transfer
No estéril
M710, BMP71
750 etiquetas
-40°F to +248°F
0.0047 in.
0.275 x 1 in.
1 in
6.99 mm
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Permanent Acrylic
Gray
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectángulo
De -40 °C a +120 °C
0.122 mm
0.275 in.
25.4 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.