Learn More
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10547183
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547183
25 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Código de producto. 10547183
Marca: Thermo Scientific Acros 176840250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMostrar másMostrar menos
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98.0°C
Densidad 0.7910g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 12°C
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3280 to 1.3300
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 0.791
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable 0.0002 meq/g max.
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (K.F.)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2524144 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Número de lote2417817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Número de lote2522422 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2025 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Número de loteBS24/089 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/12/2024 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
Número de lote2411951 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2024 Catalog Number176840100,176840025,176840250,176840010,176845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >