Learn More
Metanol, 99,9 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98.0°C |
Densidad | 0.7910g/mL |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 10 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Tambor de metal |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.3280 to 1.3300 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2524144 | Certificado de análisis | 24/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2417817 | Certificado de análisis | 18/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2522422 | Certificado de análisis | 09/01/2025 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
BS24/089 | Certificado de análisis | 24/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
2411951 | Certificado de análisis | 23/12/2024 | 176840100,176840025,176840250,176840010,176845000 |
Seguridad y manipulación
- Methanol
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.