Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de control de metionina/colina (sedimentada), MP Biomedicals
Para el estudio de la esteatohepatitis no alcohólica
Marca: MP Biomedicals™ 0296044120
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La dieta de control de metionina/colina (MCCD) desencadena la resolución de las reacciones inflamatorias y fibróticas hepáticas y la apoptosis de los hepatocitos, lo que sugiere que la esteatohepatitis inducida por la MCDD también es reversible.
- La dieta de control se utiliza en el estudio de esteatohepatitis no alcohólica.
Especificaciones
Dieta animal | |
Sedimentos | |
20 kg | |
Temperatura ambiente |