Learn More
MP Biomedicals™ Dieta de control de metionina/colina (sedimentada), MP Biomedicals
Para el estudio de la esteatohepatitis no alcohólica
1442.66€ - 5495.04€
Especificaciones
Tipo de producto | Dieta animal |
---|---|
Formato | Sedimentos |
Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11495365
|
MP Biomedicals™
0296044110 |
10 kg |
1442.66€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11405375
|
MP Biomedicals™
0296044120 |
20 kg |
2386.06€
20 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415375
|
MP Biomedicals™
0296044150 |
50 kg |
5495.04€
50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La dieta de control de metionina/colina (MCCD) desencadena la resolución de las reacciones inflamatorias y fibróticas hepáticas y la apoptosis de los hepatocitos, lo que sugiere que la esteatohepatitis inducida por la MCDD también es reversible.
- La dieta de control se utiliza en el estudio de esteatohepatitis no alcohólica.
Especificaciones
Dieta animal | |
Sedimentos | |
Temperatura ambiente |