Learn More
Clorhidrato de metilo 1-aminociclopropanocarboxilato, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride |
Punto de fusión | 176.4°C to 178.7°C |
Color | Blanco |
Análisis elemental | 38.37 to 40.33% C, 8.95 to 9.40% |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Cantidad | 100 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.59 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de metilo 1-aminociclopropanocarboxilato, 98 %, ACROS Organics™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido