Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.31€ - 127.64€
CAS 106-70-7
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009510
Clave InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
SMILES CCCCCC(=O)OC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
13428648
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
449240500
50 g
21.31€
50 g
13438648
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
449242500
250 g
42.81€
250 g
13418648
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
449240010
1 kg
127.64€
1 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
106-70-7
130.19
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
7824
hexanoato de metilo
C7H14O2
MFCD00009510
methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
CHEBI:77322
CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Methyl hexanoate
-71.0°C
151.0°C
98.5% min. (GC)
C7H14O2
1.4047 to 1.4067
0.884
Solubility in water: insoluble
CCCCCC(=O)OC
130.19
CHEBI:77322
130.18
106-70-7
0.8840g/mL
42°C
Frasco de vidrio
CH3(CH2)4COOCH3
MFCD00009510
methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
hexanoato de metilo
7824
<30 mPa.s (20°C)
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-425-1
Nombre del producto
  • Methyl hexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.