Learn More
Metil palmitato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
46.83€ - 130.65€
CAS | 112-39-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H34O2 |
Peso molecular (g/mol) | 270.45 |
Clave InChI | FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i |
PubChem CID | 8181 |
ChEBI | CHEBI:69187 |
Nombre IUPAC | hexadecanoato de metilo |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15520644
|
Thermo Scientific Acros
460390010 |
1 g |
46.83€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15530644
|
Thermo Scientific Acros
460390050 |
5 g |
130.65€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
112-39-0 | |
270.45 | |
methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i | |
CHEBI:69187 | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
C17H34O2 | |
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N | |
8181 | |
hexadecanoato de metilo |
Especificaciones
Methyl palmitate | |
28.0°C | |
>110°C | |
98.5% min. (GC) | |
C17H34O2 | |
methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i | |
FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N | |
hexadecanoato de metilo | |
8181 | |
270.45 |
112-39-0 | |
338.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
CH3(CH2)14CO2CH3 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether | |
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | |
270.45 | |
CHEBI:69187 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 203-966-3
Nombre del producto
- Methyl palmitate
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metil palmitato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals