Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
23.22€ - 382.54€
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10021310
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
127791000
100 mL Frasco de vidrio
23.22€
100 ml
10571561
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
127790010
1 L Frasco de vidrio
87.33€
1 litro
10665942
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
127790025
2.5 L Frasco de vidrio
103.52€
2.50 litro
10716613
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
127790050
5 L Bidón de metal
124.62€
5 litros
10764261
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
127790250
25 L Bidón de metal
382.54€
25 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
HIGROSCÓPICO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfóxido de metilo, 99,7 %, puro, Thermo Scientific Chemicals